Tlačiť
2-(Tributylstannyl)oxazole 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
H55870.MD H55870.03 H55870.06
H55870.MDEA 98.68 EUR
H55870.MD H55870.03 H55870.06
2-(Tributylstannyl)oxazole 95%
2-(Tributylstannyl)oxazole
Purity: 97% CAS No.: 145214-05-7 Molecular Formula: C15H29NOSn Formula Weight: 358.11 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.71 Refractive Index: 1.4930 Appearance: Colourless Boiling Point: 108-110°/0.2mm UN No.: 2788 MDL No.: MFCD06798076
Vzorec: C₁₅H₂₉NOSn
Teplota varu: 108…110 °C (0,2 mmHg)
Hustota: 1,71
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06798076
Číslo CAS: 145214-05-7
OSN: 2788
ADR: 6.1,III