Tlačiť
(±)-Isoborneol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W215805-1KG-K W215805-5KG-K
SIALW215805-1KG-KEA 160.85 EUR
SIALW215805-1KG-K SIALW215805-5KG-K
(±)-Isoborneol, Sigma-Aldrich®
(±)-Isoborneol
Vzorec: C₁₀H₁₈O
Číslo MDL: MFCD00074821
Číslo CAS: 124-76-5
EINECS: 204-712-4