Tantalum(V) isopropoxide 10% (w/v) in 2-propanol/hexane , 99.9% (metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
40038.AC
40038.AE
40038.ACEA
209.39
EUR
40038.AC
40038.AE
Tantalum(V) isopropoxide 10% (w/v) in 2-propanol/hexane , 99.9% (metals basis)
Tantalum(V) isopropoxide
Purity: 99.9%
CAS No.: 16761-83-4
Molecular Formula: C15H35O5Ta
Formula Weight: 476.39
Physical Form: Liquid
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00145347
Vzorec:
C₁₅H₃₅O₅Ta Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00145347 Číslo CAS: 16761-83-4 OSN: 1993 ADR: 3,II |