Tlačiť
Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
223689-10G 223689-1G
SIAL223689-10GEA 738.47 EUR
SIAL223689-10G SIAL223689-1G
Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride, Sigma-Aldrich®
Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride
Vzorec: C₁₄H₁₀Cl₂N₂Pd
Číslo MDL: MFCD00013123
Číslo CAS: 14220-64-5
EINECS: 238-085-3