Tlačiť
Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride 97+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Bis(benzonitrile)palladium chloride, Dichlorobis(benzonitrile)palladium(II), Bis(benzonitrile)palladium(II) Dichloride
207900010 207900100
ACRO207900010EA 131.78 EUR
ACRO207900010 ACRO207900100
Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride 97+%
Bis(benzonitrile)palladium(II) dichloride
Vzorec: C₁₄H₁₀Cl₂N₂Pd
Mw: 383.57 g/mol
Teplota tavenia: 120 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013123
Číslo CAS: 14220-64-5
EINECS: 238-085-3
OSN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Yellow to orange to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥97.0 %