Tlačiť
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-O,O')europium(III)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Europium(III)-tris(1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-7,7-dimethyl-4,6-octanedionate), Eu(fod)3, Resolve-Al™ EuFOD, Europium-fod, Siever's reagent
33541.03 33541.06 33541.MD
33541.03EA 86.12 EUR
33541.03 33541.06 33541.MD
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-O,O')europium(III)
Tris(6,6,7,7,8,8,8-heptafluoro-2,2-dimethyl-3,5-octanedionato-O,O')europium(III)
CAS No.: 17631-68-4 Molecular Formula: C30H30F21O6Eu Formula Weight: 1037.49 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 203-207° MDL No.: MFCD00064655
Vzorec: C₃₀H₃₀EuF₂₁O₆
Mw: 1037.49 g/mol
Teplota tavenia: 203…207 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064655
Číslo CAS: 17631-68-4
EINECS: 241-616-1