Tlačiť
Tungsten (platinium coated), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
13630.G1 13630.G5
13630.G1EA 262.77 EUR
13630.G1 13630.G5
Tungsten (platinium coated), wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Tungsten (platinium coated)
Physical Form: Pt thickness 5 micron MDL No.: MFCD00011461
Vzorec: W
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011461
Číslo CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9