Tungsten (gold coated) ≥99.95% (metals basis) Au 99.99%, wire, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
41039.G1
41039.G5
41039.G6
41039.G1EA
143
EUR
41039.G1
41039.G5
41039.G6
Tungsten (gold coated) ≥99.95% (metals basis) Au 99.99%, wire, Ø 0.05 mm (0.002 in)
Tungsten (gold coated)
Purity: 99.95%
Physical Form: ≈0.02g/m (W only), 3-5 wt% Au plating
MDL No.: MFCD00011461
Vzorec:
W Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011461 Číslo CAS: 7440-33-7 EINECS: 231-143-9 |