Tlačiť
Buffers, carbonate, 0,5 M solutions
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J62610.AK J62610.AP J61229.AK J61229.AP J63899.AK J63899.AP J63658.AK J63658.AP
J62610.AKEA 108.3 EUR
J62610.AK J62610.AP J61229.AK J61229.AP J63899.AK J63899.AP J63658.AK J63658.AP
Buffers, carbonate, 0,5 M solutions
Pufry Pufry biologické
CAS No.: 497-19-8
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00003494