Buffers, MES, 1,0 M solutions
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J60763.AK
J60763.AP
J61556.AK
J61587.AP
J61587.AK
J61656.AK
J61656.AP
J61960.AK
J61960.AP
J62752.AK
J62752.AP
J62231.AK
J62231.AP
J63341.AK
J63341.AP
J60763.AKEA
181.71
EUR
J60763.AK
J60763.AP
J61556.AK
J61587.AP
J61587.AK
J61656.AK
J61656.AP
J61960.AK
J61960.AP
J62752.AK
J62752.AP
J62231.AK
J62231.AP
J63341.AK
J63341.AP
Buffers, MES, 1,0 M solutions
Pufry
Pufry biologické
CAS No.: 145224-94-8
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00283848