Tlačiť
Buffers, MES, 1,0 M solutions
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J60763.AK J60763.AP J61556.AK J61587.AP J61587.AK J61656.AK J61656.AP J61960.AK J61960.AP J62752.AK J62752.AP J62231.AK J62231.AP J63341.AK J63341.AP
J60763.AKEA 181.71 EUR
J60763.AK J60763.AP J61556.AK J61587.AP J61587.AK J61656.AK J61656.AP J61960.AK J61960.AP J62752.AK J62752.AP J62231.AK J62231.AP J63341.AK J63341.AP
Buffers, MES, 1,0 M solutions
Pufry Pufry biologické
CAS No.: 145224-94-8
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00283848