Tlačiť
(1R,3S)-(+)-Camphoric acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: D(+)-Camphoric acid, (1R,3S)-1,2,2-Trimethylcyclopentane-1,3-dicarboxylic acid, Levocarnitine Impurity B
B23106.14 B23106.22 B23106.36
B23106.14EA 41.32 EUR
B23106.14 B23106.22 B23106.36
(1R,3S)-(+)-Camphoric acid ≥98%
(1R,3S)-(+)-Camphoric acid
Purity: 98+% CAS No.: 124-83-4 Molecular Formula: C10H16O4 Formula Weight: 200.23 Melting Point: 183-188° Beilstein Reference: 2050204 Merck Reference: 14,1733 Optical Rotation: +46° (c=1 in methanol) MDL No.: MFCD00001375
Vzorec: C₁₀H₁₆O₄
Teplota tavenia: 183…188 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001375
Číslo CAS: 124-83-4
EINECS: 204-715-0
Merck Index: 14,1733