Tlačiť
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Dimethylamino)benzeneboronic acid
359235000 359230025
ACRO359235000EA 65.78 EUR
ACRO359235000 ACRO359230025
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid 96%
4-(N,N-Dimethylamino)phenylboronic acid
Vzorec: C₈H₁₂BNO₂
Teplota tavenia: 227 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01074642
Číslo CAS: 28611-39-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to grey Powder and/or lumps
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %