Tlačiť
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Cyanobenzyl alcohol
H54212.03 H54212.06
H54212.03EA 51.34 EUR
H54212.03 H54212.06
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile ≥97%
3-(Hydroxymethyl)benzonitrile
Purity: 97% CAS No.: 874-97-5 Molecular Formula: C8H7NO Formula Weight: 133.15 Flash Point: 109°(228°F)
Vzorec: C₈H₇NO
Teplota vzplanutia: 109 °C (228 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01321087
Číslo CAS: 874-97-5