Tlačiť
Octan horečnatý tetrahydrát 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
84849.230EA 62.58 EUR
84849.230 84849.290
Octan horečnatý tetrahydrát 98.0-102.0%, AnalaR NORMAPUR®
Octan horečnatý tetrahydrát
Vzorec: (H₃CCOO)₂Mg·4H₂O
Teplota tavenia: 80 °C
Hustota: 1,454 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149214
Číslo CAS: 16674-78-5
EINECS: 205-554-9
Merck Index: 13,05676
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 98.0 - 102.0 %
Heavy metals (as Pb) Max. 5 ppm
Insolubility in water Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ba (Barium) Max. 10 ppm
Ca (Calcium) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mn (Manganese) Max. 10 ppm
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Sr (Strontium) Max. 50 ppm