Tlačiť
Kyselina citronová, anhydrous 99,5, powder, GPR RECTAPUR®
Dodávateľ: VWR Chemicals
Varování
Synonymá: 2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
84842.290EA 58.48 EUR
84842.290 84842.360
Kyselina citronová, anhydrous 99,5, powder, GPR RECTAPUR®
Kyselina citronová
Vzorec: HOC(COOH)(CH₂COOH)₂
Mw: 192.13
Teplota varu: 310
Teplota tavenia: 149…151 °C
Hustota: 1.665 g/cm³ (18 °C. OECD 109)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011669
Číslo CAS: 77-92-9
EINECS: 201-069-1
REACH: 01-2119457026-42
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d60f5a9b8e6c6dfb7eda04e1a1d5d6d971f92444&vid=caf4f9effc7fd22b942f7f92be770b06e40637a4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay Min. 99.5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Water Max. 0.2 %
Pb (Lead) Max. 5 ppm