Tlačiť
He-Ne laser
Dodávateľ: DIDALAB
POD013213 POD013210
DIDAPOD013213EA 1430.41 EUR
DIDAPOD013213 DIDAPOD013210
He-Ne laser
Materiály výukové Materiály pro výuku fyziky Aktivity pro výuku optiky
High quality professional gas laser, Class II
  • Max Power:<1 mW
  • Built-in tube power supply
  • Divergence <2 mrad for unpolarised laser
Informace o dodávce: Supplied with rod Ø 10×130 mm for fitting to optical bench and mains power adapter