Tlačiť
Hydroxid draselný 0.5 M (0.5 N) in ethanol volumetric solution, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
35115-1L 35115-2.5L 35115-500ML 35115-6X1L 35115-4X2.5L
35115-1LEA 97.07 EUR
35115-1L 35115-2.5L 35115-500ML 35115-6X1L 35115-4X2.5L
Hydroxid draselný 0.5 M (0.5 N) in ethanol volumetric solution, Fluka™
Hydroxid draselný
Vzorec: KOH
Teplota varu: 78 °C (1,013 hPa)
Hustota: 0,84 g/cm3 (20 °C)
Teplota vzplanutia: 11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003553
Číslo CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
OSN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Factor 0.999 - 1.001
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective