Tlačiť
Hydroxid sodný 0.2 N, BAKER ANALYZED® volumetric solution, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
Synonymá: Caustic soda
5665.9020EA 354.5 EUR
5665.9020 5665.1000
Hydroxid sodný 0.2 N, BAKER ANALYZED® volumetric solution, J.T.Baker®
Hydroxid sodný
Standardistion at 25 °C traceable to NIST Standard Reference Material.
Vzorec: NaOH
Mw: 40
Teplota varu: ∼105 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 323
Hustota: 1.02 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003548
Číslo CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
OSN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 0.1995 - 0.2005
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide. = 5 ppm
Normality 0.1995 - 0.2005
Chloride (Cl) ≤5 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤1 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Standardization at 25°C traceable to NIST Standard Reference Material.
SRM No…