Chlorid hlinitý standardised solution 6.0 N vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
35568.AE
35568.AK
35568.AEEA
98.68
EUR
35568.AE
35568.AK
Chlorid hlinitý standardised solution 6.0 N vodný roztok
Molecular Formula: AlCl3
Formula Weight: 133.34
Physical Form: Liquid
Odour: Odourless
UN No.: 2581
MDL No.: MFCD00003422
Vzorec:
AlCl₃ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00003422 Číslo CAS: 7446-70-0 EINECS: 231-208-1 OSN: 2581 ADR: 8,III |