Tlačiť
Kyselina sírová 9.6 mol/l (19.2 N)
Dodávateľ: Hach
Nebezpečí
203832 203849
HACH203832EA 39.58 EUR
HACH203832 HACH203849
Kyselina sírová 9.6 mol/l (19.2 N)
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98.08
Teplota varu: 330
Teplota tavenia: 10.38
Hustota: 1.84
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 2796
ADR: 8 II