Tlačiť
thiosíran sodný pentahydrát 99.5-101.0% (by iodometry), crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
3946-01EA 73.3 EUR
3946-01 3946-07
thiosíran sodný pentahydrát 99.5-101.0% (by iodometry), crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
thiosíran sodný pentahydrát
Vzorec: Na₂S₂O₃.5H₂O
Mw: 248.19
Teplota tavenia: 48
Hustota: 1.67 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00149186
Číslo CAS: 10102-17-7
EINECS: 231-867-5
Merck Index: 12,08844
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 99.5 - 101.0 %
Assay (Na₂S₂O₃·5H₂O) (by iodometry) 99.5 - 101.0 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 6.0 - 8.4
Nitrogen Compounds (as N) ≤0.002 %
Sulfate and Sulfite (as SO₄) ≤0.1 %
Sulfide (S) Passes Test
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs