Tlačiť
Kyselina sírová 2.625 mol/l (5.25 N) aqueous solution
Dodávateľ: Hach
Nebezpečí
244953 244903 244932
HACH244953EA 45.26 EUR
HACH244953 HACH244903 HACH244932
Kyselina sírová 2.625 mol/l (5.25 N) aqueous solution
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98.08
Teplota varu: 330
Teplota tavenia: 10.38
Hustota: 1.146 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 2796
ADR: 8 II