Tlačiť
Kyselina sírová 0.015 mol/l (0.03 N) in aqueous solution
Dodávateľ: Hach
2620532 2620553
HACH2620532EA 28.64 EUR
HACH2620532 HACH2620553
Kyselina sírová 0.015 mol/l (0.03 N) in aqueous solution
Kyselina sírová
Vzorec: H₂SO₄
Mw: 98.08
Teplota varu: 330
Teplota tavenia: 10.38
Hustota: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064589
Číslo CAS: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
OSN: 2796
ADR: 8 II