Tlačiť
Thiosíran sodný 0.05 M Na2S2O3 (0.05N) volumetric solution, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
34449-1L 34449-10L-VP
34449-1LEA 92.26 EUR
34449-1L 34449-10L-VP
Thiosíran sodný 0.05 M Na2S2O3 (0.05N) volumetric solution, Fluka™
Thiosíran sodný
Vzorec: Na₂S₂O₃
Teplota varu: 100 °C (1,013 hPa)
Hustota: 1,0 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003499
Číslo CAS: 7772-98-7
EINECS: 231-867-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Factor 0.999 - 1.001