Tlačiť
Peroxid vodíku 30%, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
16911-250ML-F 16911-1L-F
SUPL16911-250ML-FEA 177.7 EUR
SUPL16911-250ML-F SUPL16911-1L-F
Peroxid vodíku 30%, Supelco®
Peroxid vodíku
Vzorec: H₂O₂
Teplota varu: ∼107 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: < 0 °C
Hustota: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011333
Číslo CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
OSN: 2014
ADR: 5.1,II