Tlačiť
Dodecylsíran sodný 100 g/l in aqueous solution
Dodávateľ: Cayman Chemical
Synonymá: Dodecyl sulphate sodium salt, Sodium dodecyl sulfate, Dodecyl sulphuric acid sodium salt, Lauryl sulphate sodium salt, Sodium lauryl sulphate
600216-100 600216-250 600216-500
CAYM600216-100EA 33.17 EUR
CAYM600216-100 CAYM600216-250 CAYM600216-500
Dodecylsíran sodný 100 g/l in aqueous solution
Dodecylsíran sodný
Vzorec: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Mw: 288.38
Hustota: 1…1.1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036175
Číslo CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM