Tlačiť
Fenolová červeň 0,5% vodný roztok
Dodávateľ: G Bioscienes
786-562 786-563
786-562EA 62.58 EUR
786-562 786-563
Fenolová červeň 0,5% vodný roztok
Fenolová červeň
Vzorec: C₁₉H₁₄O₅S
Číslo MDL: MFCD00003552
Číslo CAS: 143-74-8
EINECS: 205-609-7