Tlačiť
bromfenolová modř aqueous solution
Dodávateľ: Lovibond
Synonymá: Bromphenol Blue Sultone Form, BPB, 3,3',5,5'-Tetrabromophenolsulphonphthalein, Tetrabromophenol-sulphonephthalein
451620 451621 451622
LOVI451620EA 28.36 EUR
LOVI451620 LOVI451621 LOVI451622
bromfenolová modř aqueous solution
bromfenolová modř
Vzorec: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Mw: 669.97
Teplota tavenia: 273
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005875
Číslo CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429