Tlačiť
Bromkrezolová zeleň 0,1% in ethanol
Dodávateľ: Lach-ner S.R.O.
Nebezpečí
LACH39962EA 0 EUR
LACH39962 MACH39962-0100 MACH39962-0250
Bromkrezolová zeleň 0,1% in ethanol
Bromkrezolová zeleň
Vzorec: C₂₁H₁₄Br₄O₅S
Mw: 698,02 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005874
Číslo CAS: 76-60-8
EINECS: 200-972-8
OSN: 1170
ADR: 3,II
https://sk.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/36/2301336.jpg