Tlačiť
Chlornan sodný 10 - 15% Chlorine_available aqueous solution, reagent
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Nebezpečí
425044-250ML 425044-1L 425044-25L
425044-250MLEA 104.15 EUR
425044-250ML 425044-1L HONC425044-25L
Chlornan sodný 10 - 15% Chlorine_available aqueous solution, reagent
Chlornan sodný
  • ≥95% for general laboratory use.
Vzorec: ClNaO
Mw: 74.44
Teplota varu: 111 °C
Teplota tavenia: –30…–20 °C
Hustota: 1.206 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011120
Číslo CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
OSN: 1791
ADR: 8 II
Merck Index: 13,08702
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay of active chlorine 10 - 15 %
Composition available chlorine, 10-15%