Tlačiť
Chlornan sodný 5% available chlorine in aqueous solution, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
Management of Change (MOC) category = N
9416-03EA 467.45 EUR
9416-03 9416-01
Chlornan sodný 5% available chlorine in aqueous solution, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Chlornan sodný
Vzorec: ClNaO
Mw: 74.44
Teplota tavenia: -6
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00011120
Číslo CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
OSN: 1791
Merck Index: 13,08702
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Appearance (Clear, light yellow liquid) Passes Test
Available Chlorine (when packaged) 5.0 - 6.0 %
Phosphate (PO₄) ≤0.0005 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %