Oxid ceričitý 25% in water, colloidal dispersion, NanoArc®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
|
Synonymá:
Ceric oxide, Cerium dioxide
46763.22
46763.36
46763.22EA
81.83
EUR
46763.22
46763.36
Oxid ceričitý 25% in water, colloidal dispersion, NanoArc®
Oxid ceričitý
CAS No.: 1306-38-3
Molecular Formula: CeO2
Formula Weight: 172.12
Physical Form: 30nm APS for dry powder (typical)
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00010933
Suitable for use in ultrafine acid side polishing slurries
Vzorec:
CeO₂ Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00010933 Číslo CAS: 1306-38-3 EINECS: 215-150-4 |