Tlačiť
EDTA disodium salt 0.01 M EDTA-Na2 volumetric solution, for complexometry, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
35322-1L 35322-500ML
35322-1LEA 195.35 EUR
35322-1L 35322-500ML
EDTA disodium salt 0.01 M EDTA-Na2 volumetric solution, for complexometry, Fluka™
EDTA disodium salt
Vzorec: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00070672
Číslo CAS: 139-33-3
EINECS: 231-791-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Factor 0.995 - 1.005