Tlačiť
Methylová oranž 0,5 g/L vodný roztok
Dodávateľ: Hach
HACH14849EA 39 EUR
HACH14849
Methylová oranž 0,5 g/L vodný roztok
Methylová oranž
Vzorec: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Mw: 327,34 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007502
Číslo CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3