Tlačiť
TRITON™ X-100 10% in water
Dodávateľ: G Bioscienes
Nebezpečí
Synonymá: Polyethyleneglycol-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-ether, (p-tert-Octylphenoxy)polyethoxyethanol, Octoxynol, Polyoxyethylene(10) Octylphenyl Ether, t-Octylphenoxypolyethoxyethanol, O-[4-(1,1,3,3-Tetramethylbutyl)phenoxy]polyethoxyethanol
DG907 DG908
DG907EA 411.95 EUR
DG907 DG908
TRITON™ X-100 10% in water
TRITON™ X-100
Teplota varu: ∼100 °C (1013 hPa)
Hustota: ∼1,01 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00132505
Číslo CAS: 9002-93-1