Tlačiť
Methylová oranž 0,05% vodný roztok pH-indicator
Dodávateľ: Hach
HACH14832EA 22.76 EUR
HACH14832
Methylová oranž 0,05% vodný roztok pH-indicator
Methylová oranž
pH Indicator for acidity titrations
0.50 g/L, APHA formulation. Color change pink (pH 3.2) to yellow (pH 4.4).
Vzorec: C₁₄H₁₄N₃NaO₃S
Mw: 327,34 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007502
Číslo CAS: 547-58-0
EINECS: 208-925-3