Tlačiť
Buffer, TAE solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
J63677.K2 J63677.K3 J63677.K7
J63677.K2EA 75.81 EUR
J63677.K2 J63677.K3 J63677.K7
Buffer, TAE solution 10X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
Pufry Pufry pro elektroforézu Pufry do dělícího gelu
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00236357