Tlačiť
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: (4-Methoxypyridin-3-yl)boronic acid hydrate, 4-Methoxypyridine-3-boronic acid hydrate
378382500 378380010
ACRO378382500EA 81.03 EUR
ACRO378382500 ACRO378380010
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate 97%
4-Methoxy-3-pyridineboronic acid hydrate
Vzorec: C₆H₈BNO₃·H₂O
Mw: 152.94 g/mol (anhy)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07186213
Číslo CAS: 1266615-79-5
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Cream Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %