Tlačiť
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-amino-4-methylbenzoate
A15348.06 A15348.14 A15348.22
A15348.06EA 50.14 EUR
A15348.06 A15348.14 A15348.22
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate 97%
Methyl-3-amino-4-methylbenzoate
Purity: 97% CAS No.: 18595-18-1 Molecular Formula: C9H11NO2 Formula Weight: 165.19 Melting Point: 113-117° Beilstein Reference: 2088611
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
Teplota tavenia: 113…117 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00025206
Číslo CAS: 18595-18-1