Methyl-3-amino-4-iodobenzoate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Methyl 3-amino-4-iodobenzoate
B25699.03
B25699.06
B25699.03EA
59.77
EUR
B25699.03
B25699.06
Methyl-3-amino-4-iodobenzoate 97%
Methyl-3-amino-4-iodobenzoate
Purity: 97%
CAS No.: 412947-54-7
Molecular Formula: C8H8INO2
Formula Weight: 277.06
Melting Point: 134-136°
MDL No.: MFCD08064225
Vzorec:
C₈H₈INO₂ Teplota tavenia: 134…136 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD08064225 Číslo CAS: 412947-54-7 |