Tlačiť
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-amino-3-nitrobenzoate
H34348.03 H34348.09
H34348.03EA 51.74 EUR
H34348.03 H34348.09
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate 97%
Methyl-4-amino-3-nitrobenzoate
Purity: 97% CAS No.: 3987-92-6 Molecular Formula: C8H8N2O4 Formula Weight: 196.16 Melting Point: 188-191° MDL No.: MFCD00017562
Vzorec: C₈H₈N₂O₄
Teplota tavenia: 188…191 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00017562
Číslo CAS: 3987-92-6