Tlačiť
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-amino-3-chlorobenzoate
B22519.06 B22519.03
B22519.06EA 97.87 EUR
B22519.06 B22519.03
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 99%
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
Purity: 99% CAS No.: 84228-44-4 Molecular Formula: C8H8ClNO2 Formula Weight: 185.61 Melting Point: 112-113° MDL No.: MFCD01320686
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
Teplota tavenia: 112…113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01320686
Číslo CAS: 84228-44-4