Tlačiť
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
326390050 326390010
ACRO326390050EA 188.93 EUR
ACRO326390050 ACRO326390010
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate 97%
Methyl-4-amino-3-chlorobenzoate
Vzorec: C₈H₈ClNO₂
Teplota tavenia: 106…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01320686
Číslo CAS: 84228-44-4
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Beige to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 106 to 110 °C
HPLC ≥96.0 %