Tlačiť
1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-(2-Aminoethyl)piperidine
A18373.06 A18373.14
A18373.06EA 63.38 EUR
A18373.06 A18373.14
1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
1-(2-Aminoethyl)piperidine
Purity: 98% CAS No.: 27578-60-5 Molecular Formula: C7H16N2 Formula Weight: 128.22 Flash Point: 57°(134°F) Refractive Index: 1.4740 Boiling Point: 185-186° Beilstein Reference: 103469 UN No.: 2733 MDL No.: MFCD00006516
Vzorec: C₇H₁₆N₂
Teplota varu: 185…186 °C
Hustota: 0,903
Teplota vzplanutia: 57 °C (134 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006516
Číslo CAS: 27578-60-5
EINECS: 248-540-8
OSN: 2733
ADR: 3,III