Tlačiť
1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: N-(2-Aminoethyl)piperidine
161610050 161610250
ACRO161610050EA 64.18 EUR
ACRO161610050 ACRO161610250
1-(2-Aminoethyl)piperidine 98%
1-(2-Aminoethyl)piperidine
Vzorec: C₇H₁₆N₂
Teplota varu: 186 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,89 g/cm³
Teplota vzplanutia: 57 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006516
Číslo CAS: 27578-60-5
EINECS: 248-540-8
OSN: 2924
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4730 to 1.4750 (20°C, 589 nm)
Titration with HClO4 ≥97.5 %