Tlačiť
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 2-chloro-6-methoxypyridine-4-carboxylate, Methyl 2-chloro-6-methoxyisonicotinate
H33438.06 H33438.14
H33438.06EA 155.64 EUR
H33438.06 H33438.14
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate ≥98%
Methyl-2-chloro-6-methoxyisonicotinate
Purity: 98% CAS No.: 42521-10-8 Molecular Formula: C8H8ClNO3 Formula Weight: 201.61 Melting Point: 103-105° MDL No.: MFCD00173929
Vzorec: C₈H₈ClNO₃
Teplota tavenia: 103…105 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00173929
Číslo CAS: 42521-10-8