Tlačiť
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 4-bromo-3-methylbenzoate
A19078.06 A19078.14
A19078.06EA 83.83 EUR
A19078.06 A19078.14
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate ≥97%
Methyl-4-bromo-3-methylbenzoate
Purity: 97% CAS No.: 148547-19-7 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 Melting Point: 39-44° Beilstein Reference: 6593534
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Teplota tavenia: 39…44 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00673014
Číslo CAS: 148547-19-7