Tlačiť
Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Methyl 3-bromo-4-methylbenzoate
B24372.06 B24372.14 B24372.22
B24372.06EA 38.43 EUR
B24372.06 B24372.14 B24372.22
Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate ≥99%
Methyl-3-bromo-4-methylbenzoate
Purity: 99% CAS No.: 104901-43-1 Molecular Formula: C9H9BrO2 Formula Weight: 229.07 MDL No.: MFCD00144769
Vzorec: C₉H₉BrO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00144769
Číslo CAS: 104901-43-1