Tlačiť
3,5-Dibromoquinoline 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H54859.MD H54859.03 H54859.06
H54859.MDEA 43.32 EUR
H54859.MD H54859.03 H54859.06
3,5-Dibromoquinoline 96%
3,5-Dibromoquinoline
Purity: 96% CAS No.: 101861-59-0 Molecular Formula: C9H5Br2N Formula Weight: 286.95 MDL No.: MFCD12024477
Vzorec: C₉H₅Br₂N
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12024477
Číslo CAS: 101861-59-0