Tlačiť
3-Phenylpropionitrile ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L06483.09 L06483.18
L06483.09EA 53.75 EUR
L06483.09 L06483.18
3-Phenylpropionitrile ≥98%
3-Phenylpropionitrile
Purity: 98% CAS No.: 645-59-0 Molecular Formula: C6H5(CH2)2CN Formula Weight: 131.18 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5210 Melting Point: -2° Boiling Point: 261° Beilstein Reference: 636348 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00001961
Vzorec: C₉H₉N
Teplota varu: 261 °C
Teplota tavenia: –2 °C
Hustota: 1,008
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001961
Číslo CAS: 645-59-0
EINECS: 211-447-8
OSN: 3276
ADR: 6.1,III